Learn More
2-cloro-4-metilanilina, TRC
Código de producto. 30353606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353606 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30353606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3683105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylaniline
CAS 615-65-6
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Cantidad 5 g
Sinónimo p-Toluidine, 2-chloro- (8CI), 2-Chloro-4-methylbenzenamine, (2-Chloro-4-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-chloro-4-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylaniline, 2-Chloro-p-toluidine, 3-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-chlorotoluene, 4-Methyl-2-chloroaniline, NSC 60120
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345