Learn More
2-Cloro-4-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449997 5 g 5 g
11459997 25 g 25 g
11469997 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22935.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-65-6
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00007666
Clave InChI XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylaniline
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.151
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 5 g
Número UN UN3429
Beilstein 774514
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%