Learn More
2-cloro-4-metil-quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-methyl-quinoline |
| CAS | 634-47-9 |
| Fórmula molecular | C10H8ClN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-lepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline, 2-Chlorolepidine, NSC 96476 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0345 |