Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine, 97%
Código de producto. 15466508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466508 250 mg 250 miligramos
15456508 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466508 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60039.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23056-33-9
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Número MDL MFCD00010688
Clave InChI HWZUMEVIIGNXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitro-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-5-nitro-4-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro, pubchem6223, acmc-209g0j, ksc201s3j, tpc-py010
PubChem CID 345364
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metil-5-nitropiridina
SMILES CC1=CC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Punto de fusión 37°C to 39°C
Punto de ebullición 91°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%