Learn More
2-cloro-4-metil-3-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30363331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363331 500 mg -
30359529 2 g 2 g
30362203 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369145500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23056-39-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Sinónimo 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.004