Learn More
2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11371989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371989 5 g 5 g
11361989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26057.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23056-39-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD00012347
Clave InChI JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 52°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%