Learn More
2-Cloro-4-metoxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295194 1 g Frasco de vidrio 1 g
10346494 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22536-63-6 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22536-63-6
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.56
Número MDL MFCD00194055
Clave InChI BDXYNMVQMBCTDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methoxy-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methoxy, acmc-20a0n4, 2-chloro4-methoxypyrimidine, 4-methoxy-2-chloropyrimidine, ksc494k1r, 2-chloro-4-methoxypyrimidine, 2-chloro-4-methyloxy pyrimidine, 2-chloro-4-methoxy-1,2-diazine
PubChem CID 588935
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metoxipirimidina
SMILES COC1=NC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxypyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 57°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.