Learn More
2-Cloro-4-metoxipiridina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11328646 1 g 1 g
11338646 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11328646
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17697.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17228-69-2
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD02093951
Clave InChI PMTPFBWHUOWTNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-methoxy, zlchem 749, pubchem6204, 4-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-4-methoxylpyridine, 2-chloro-4-methoxy pyridine, ksc494i4l, 2-chloro-4-methoxypyridine
PubChem CID 1991128
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metoxipiridina
SMILES COC1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxypyridine
Densidad 1.258
Punto de ebullición 110°C to 115°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 1 g
Beilstein 1423379
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 99%