Learn More
2-cloro-4-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10764882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10764882 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10764882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxypyridine
CAS 17228-69-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6ClNO
Número MDL MFCD02093951
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-methoxy, zlchem 749, pubchem6204, 4-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-4-methoxylpyridine, 2-chloro-4-methoxy pyridine, ksc494i4l, 2-chloro-4-methoxypyridine
Clave InChI PMTPFBWHUOWTNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=NC=C1)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metoxipiridina
Peso molecular (g/mol) 143.57
PubChem CID 1991128
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación