Learn More
2-cloro-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10771155 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771155 5 g Glass bottle 5 g
10289303 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771155 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 18113-03-6
Número MDL MFCD00070773
Clave InChI GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
PubChem CID 87459
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metoxifenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxyphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 43°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7ClO2
Fórmula lineal ClC6H3(OCH3)OH
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 158.581
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación