Learn More
2-Cloro-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447987 25 g 25 g
11437987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16652.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18113-03-6
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.581
Número MDL MFCD00070773
Clave InChI GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87459
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metoxifenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxyphenol
Punto de fusión 39°C to 44°C
Densidad 1.153
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Beilstein 1936412
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 97%