Learn More
Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434687 5 g 5 g
15424687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32014.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21971-21-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21971-21-1
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00085943
Clave InChI IBANGHTVBPZCHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methoxy-benzoic acid, 2-chloro-4-methyloxy benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methoxy, 2-chloro-4-methoxybenzoicacid, 2-chloranissaure, pubchem14030, 2-chloro-p-anisic acid, ksc494q0b, 4-methoxy-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 12648026
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%