Learn More
Ácido 2-cloro-4-metoxibencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491480 5 g 5 g
11481480 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26917.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 219735-99-6 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219735-99-6
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD03411935
Clave InChI LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
PubChem CID 2773330
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼202°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 95%