Learn More
2-cloro-4-iodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127822 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348893 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378420050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153034-86-7
Fórmula molecular C5H3ClIN
Peso molecular (g/mol) 239.44
Número MDL MFCD01861983
Clave InChI KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
Nombre IUPAC 2-cloro-4-iodopiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41.0°C to 45.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.