Learn More
2-cloro-4-iodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335405 5 g 5 g
11325405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19623.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153034-86-7
Fórmula molecular C5H3ClIN
Peso molecular (g/mol) 239.44
Número MDL MFCD01861983
Clave InChI KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
Nombre IUPAC 2-cloro-4-iodopiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodopyridine
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108668
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 99%