Learn More
2-Cloro-4-yodopiridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404440 5 g 5 g
11494430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50048.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153034-90-3
Fórmula molecular C6H3ClINO
Peso molecular (g/mol) 267.45
Número MDL MFCD03095294
Clave InChI OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodonicotinaldehyde, 2-chloro-3-formyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-4-iodo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-iodo, pubchem8084, acmc-209xa5, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 10038637
Nombre IUPAC 2-cloro-4-yodopiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CN=C(C(=C1I)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.45
Porcentaje de pureza 98%