Learn More
Ácido 2-cloro-4-yodonicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Chloro-4-iodonicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2-cloro-4-yodonicotínico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-iodonicotinic acid |
| Punto de fusión | 162°C to 167°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.45 |
| Porcentaje de pureza | 98% |