Learn More
2-Cloro-4-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469622 100 g 100 g
11449622 5 g 5 g
11459622 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469622 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10742.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42016-93-3
Fórmula molecular C6H5ClIN
Peso molecular (g/mol) 253.47
Número MDL MFCD00025298
Clave InChI MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
Nombre IUPAC 2-cloro-4-yodoanilina
SMILES NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodoaniline
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 2081106
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.47
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.