Learn More
2-Cloro-4-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449622 5 g 5 g
11459622 25 g 25 g
11469622 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449622 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10742.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42016-93-3
Fórmula molecular C6H5ClIN
Peso molecular (g/mol) 253.47
Número MDL MFCD00025298
Clave InChI MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
Nombre IUPAC 2-cloro-4-yodoanilina
SMILES NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodoaniline
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2081106
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.47
Porcentaje de pureza 98%