Learn More
2-cloro-4-yodo-6-metilbencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-iodo-6-methylbenzenamine |
| CAS | 156746-77-9 |
| Fórmula molecular | C7H7ClIN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-iodo-6-methylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClIN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC(I)=CC(C)=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-yodo-6-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.93 |