Learn More
2-Cloro-4-yodo-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 505084-55-9 |
| Fórmula molecular | C6H2ClF3IN |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2ClF3IN/c7-5-1-4(11)3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(Cl)cc1I |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-iodo-5-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.8873 |