Learn More
2-Cloro-4-iodo-5-(trifluorometil)piridina, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488256 250 mg 250 miligramos
15468256 1 g 1 g
15478256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63345.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505084-55-9
Fórmula molecular C6H2ClF3IN
Peso molecular (g/mol) 307.439
Número MDL MFCD01862099
Clave InChI XEEQBBXEZSNIQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773791
Nombre IUPAC 2-cloro-4-iodo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.44
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Sólido