Learn More
2-Cloro-4-yodo-3-piridinemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484440 1 g 1 g
11474440 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50052.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 884494-44-4 | Molecular Formula: C6H5ClINO | Molecular Weight: 269.466 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884494-44-4
Fórmula molecular C6H5ClINO
Peso molecular (g/mol) 269.466
Número MDL MFCD03095296
Clave InChI BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodopyridin-3-yl methanol, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-pyridin-3-yl-methanol, acmc-20anzo, pubchem17089, 3-pyridinemethanol,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 40418628
Nombre IUPAC (2-cloro-4-yodopiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CN=C(C(=C1I)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.47
Porcentaje de pureza 97%