Learn More
2-Cloro-4-yodo-3-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494540 1 g 1 g
11404550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50107.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153034-88-9 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153034-88-9
Fórmula molecular C6H5ClIN
Peso molecular (g/mol) 253.467
Número MDL MFCD03095293
Clave InChI WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-iodo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl, 2-chloro-4-iodo-3-methylpyridne, pubchem17059, 2-chloranyl-4-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methylpyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine; 2-chloro-4-iodo-3-picoline
PubChem CID 10083628
Nombre IUPAC 2-cloro-4-yodo-3-metilpiridina
SMILES CC1=C(C=CN=C1Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Punto de fusión 106°C to 107°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.47
Porcentaje de pureza 95%