Learn More
2-cloro-4'-hidroxibenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 55270-71-8 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chlorophenyl-4-hydroxyphenyl-methanone, 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-13(8-2-1-3-9-13)12(16)10-4-6-11(15)7-5-10/h1-8,15H,9H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)C2(Cl)CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (1-clorociclohexa-2,4-dien-1-il)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 234.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0448 |