Learn More
hidrato de ácido de 2-cloro-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10481301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10388993 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304200010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56363-84-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56363-84-9
Fórmula molecular C7H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 172.56
Número MDL MFCD00798116
Clave InChI WIPYZRZPNMUSER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-4-hyroxybenzoic acid, pubchem4561, acmc-1b14n, ksc497o6l, 4-hydroxy-2-chlorobenzoic acid, wipyzrzpnmuser-uhfffaoysa
PubChem CID 91821
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207°C to 209°C
Color Beige a blanco o marrón-anaranjado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino