Learn More
2-Cloro-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10041264 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10041264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398030010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 56962-11-9
Punto de fusión 145°C to 148°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5ClO2
Fórmula lineal ClC6H3(OH)CHO
Cantidad 1 g
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
Clave InChI ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
Nombre IUPAC 2-cloro-4-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 156.57
PubChem CID 185363
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.