Learn More
2-Cloro-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452118 1 g 1 g
15472118 250 mg 250 miligramos
15462118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55771.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56962-11-9 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-cloro-4-hidroxibenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56962-11-9
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.565
Número MDL MFCD00052184
Clave InChI ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 185363
Nombre IUPAC 2-cloro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 97%