Learn More
Ácido 2-cloro-4-[(furan-2-ilmetil)amino]-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-cloro-4-[(furan-2-ilmetil)amino]-5-sulfamoilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4818-59-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Furosemide Imp. A (EP), Furosemide USP Related Compound A, Furosemide USP RC A, 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound A, Furosemide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1NCc2occc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |