Learn More
2-Cloro-4-fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluorothiophenol |
| Punto de ebullición | 86°C to 88°C (15 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.567 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 8478226 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.61 |
| Porcentaje de pureza | 97% |