Learn More
2-Cloro-4-fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475593 1 g 1 g
11485593 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13498.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175277-99-3 | C6H4ClFS | 162.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-99-3
Fórmula molecular C6H4ClFS
Peso molecular (g/mol) 162.606
Número MDL MFCD00052936
Clave InChI KUAPPJSILOMQPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorothiophenol, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, benzenethiol,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzenethiol, benzenethiol, 2-chloro-4-fluoro, pubchem2850, acmc-1caad, 2-chloro-4-fluoro-thiophenol, 4-fluoro-2-chloro-benzenethiol, #
PubChem CID 519446
Nombre IUPAC 2-Cloro-4-fluorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorothiophenol
Punto de ebullición 86°C to 88°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.567
Cantidad 1 g
Beilstein 8478226
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.61
Porcentaje de pureza 97%