Learn More
2-Cloro-4-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916431 1 g Frasco de vidrio 1 GR
11926431 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34941-91-8 | C5H3ClFN | 131.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34941-91-8
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.54
Número MDL MFCD04039345
Clave InChI FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
PubChem CID 2782792
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoropyridine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4560g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.456
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.