Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoropyridine, 97%
Código de producto. 11384416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384416 1 g 1 g
11394416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384416 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L20023.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 34941-91-8
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.534
Número MDL MFCD04039345
Clave InChI FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
PubChem CID 2782792
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoropyridine
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Beilstein 1634747
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%