Learn More
2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426356 25 g 25 g
11416356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23132.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75279-56-0 | C8H5ClFN | 169.583 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75279-56-0
Fórmula molecular C8H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 169.583
Número MDL MFCD00236029
Clave InChI GSMCLMKFBYLWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-2-chloro-4-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4251
PubChem CID 2725063
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-4-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza 97%