Learn More
2-Cloro-4-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387816 1 g 1 g
11397816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12957.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15205-11-5 | C7H7ClFN | 159.588 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15205-11-5
Fórmula molecular C7H7ClFN
Peso molecular (g/mol) 159.588
Número MDL MFCD00042532
Clave InChI CBKWAXKMZUULLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, 2-chloro-4-fluorobenzyl amine, 1-2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorophenyl methylamine, 2-chloro-4-florobenzylamine, acmc-1c6hl, 2-chloro4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorobenzylamide
PubChem CID 139909
Nombre IUPAC (2-cloro-4-fluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Punto de ebullición 94°C to 95°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2936421
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.59
Porcentaje de pureza 97%