Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobencilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323287 5 g 5 g
11333287 25 g 25 g
11343287 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13850.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 2-cloro-4-fluorobencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93286-22-7
Fórmula molecular C7H5Cl2F
Peso molecular (g/mol) 179.015
Número MDL MFCD00236026
Clave InChI HMIAXVWVTBIGON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzyl chloride, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorochlorobenzyl, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, 2-chloro-4-fluorobenzylchloride, benzene, 2-chloro-1-chloromethyl-4-fluoro, alpha,2-dichloro-4-fluorotoluene, acmc-209rkz, ksc493q6n, paragos 500065
PubChem CID 2725064
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(clorometil)-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Índice de refracción 1.534
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 9043128
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.02
Porcentaje de pureza 96%