Learn More
2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10207180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10207180 2.5 g 2.50 g
10185600 25 g 25 g
10350734 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10207180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298110025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45767-66-6
Número MDL MFCD00236025
Clave InChI GAUUDQVOPUKGJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro, 2-choro-4-fluorobenzylbromide, pubchem4893, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro-benzene, ksc493m8r, 2-chloro-4-flurobenzyl bromide
PubChem CID 2725062
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-cloro-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C7H5BrClF
Fórmula lineal F(Cl)C6H3CH2Br
Cantidad 2.5 g
Peso molecular (g/mol) 223.469
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.47
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.