Learn More
Bromuro de 2-cloro-4-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495587 5 g 5 g
11405597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23565.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45767-66-6 | C7H5BrClF | 223.469 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45767-66-6
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.469
Número MDL MFCD00236025
Clave InChI GAUUDQVOPUKGJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro, 2-choro-4-fluorobenzylbromide, pubchem4893, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro-benzene, ksc493m8r, 2-chloro-4-flurobenzyl bromide
PubChem CID 2725062
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-cloro-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 35°C to 39°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3539265
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 97%