Learn More
2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472847 5 g 5 g
11482847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15478.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60702-69-4 | C7H3ClFN | 155.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60702-69-4
Fórmula molecular C7H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 155.56
Número MDL MFCD00042523
Clave InChI PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro benzonitrile, 2-chloro-4-fluoro-benzonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzenecarbonitrile, ncr bg df, pubchem3422, acmc-209mll, 2-chloro-4fluorobenzonitrile, 2-chloro4-fluorobenzonitrile
PubChem CID 109000
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 6323034
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.56
Porcentaje de pureza 98%