Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 2252-51-9 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido de 2-cloro-4-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9884 |