Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447147 25 g 25 g
11437147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14953.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2252-51-9
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.555
Número MDL MFCD00010615
Clave InChI GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
Nombre IUPAC ácido de 2-cloro-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 183°C to 187°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1946215
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 98%