Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438813 1 g 1 g
11448813 5 g 5 g
11458813 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85958-57-2
Fórmula molecular C6H3Cl2FO2S
Peso molecular (g/mol) 229.046
Número MDL MFCD00052957
Clave InChI FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.57
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.555
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 5520034
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 98%