Learn More
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418266 5 g 5 g
11408266 1 g 1 g
11389649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84194-36-5 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84194-36-5
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00042527
Clave InChI KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-fluoro, pubchem1433, acmc-209pu2, 2-chloro-4-fluorobezaldehyde, ksc448a5h, 2-chloro 4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-2-chlorobenzaldehyde, 2-chloro 4-fluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003983
PubChem CID 145024
Nombre IUPAC 2-Cloro-4-fluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 3537704
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%