Learn More
2-Cloro-4-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422877 100 g 100 g
11402877 5 g 5 g
11412877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15492.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2106-02-7 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2106-02-7
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD00042530
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoroaniline
Densidad 1.219
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.554
Número UN UN2810
Beilstein 2802559
Sinónimo 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Clave InChI XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
Nombre IUPAC 3-cloro-2-fluoroanilina
PubChem CID 75014
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%