Learn More
2-Cloro-4'-fluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499727 25 g 25 g
11409737 100 g 100 g
11419737 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22188.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-04-2 | C8H6ClFO | 172.583 g/mol
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluoro)phenylimidazole which was synthesized by condensing N-methyl-4-(methylthio)benzamidine with 2-chloro-4?-fluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metil-2-(4-metiltio)fenil-4-(4-fluoro)fenilimidazol se sintetizó condensando N-metil-4-(metiltio)benzamidina con 2-cloro-4′-fluoroacetofenona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-04-2
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.583
Número MDL MFCD00011652
Clave InChI UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 120248
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(4-fluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 637860
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 99%