Learn More
2'-Cloro-4'-fluoroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426880 5 g 5 g
11416880 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-35-6
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.583
Número MDL MFCD00042202
Clave InChI CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-4-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto de ebullición 110°C (19 mmHg)
Índice de refracción 1.5255
Cantidad 5 g
Beilstein 2249796
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza ≥98%