Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-sulfamoilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4793-24-2 |
| Fórmula molecular | C7H5ClFNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Aminosulfonyl-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9612 |