Learn More
2-Cloro-4-fluoro-5-nitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459838 5 g 5 g
15449838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63244.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112108-73-3 | Molecular Formula: C7H5ClFNO2 | Molecular Weight: 189.57 g/mol
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as Ceritinib intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-4-fluoro-5-nitrotolueno se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como intermediario de Ceritinib.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112108-73-3
Fórmula molecular C7H5ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 189.57
Número MDL MFCD11110549
Clave InChI YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 10103979
Nombre IUPAC 1-cloro-5-fluoro-2-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo