Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 114776-15-7 |
| Fórmula molecular | C7H3ClFNO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 219.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9735 |