Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478318 5 g 5 g
15488318 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61753.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114776-15-7
Fórmula molecular C7H3ClFNO4
Peso molecular (g/mol) 219.552
Número MDL MFCD04115715
Clave InChI SYZKAFCPWNFONG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7210828
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 152°C to 156°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo